Learn More
Clorhidrato de celiprolol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15447139 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15447139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65943.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un bloqueador →1-adrenérgico cardioselectivo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celiprolol hydrochloride
CAS 57470-78-7
Color Blanco
Fórmula molecular C20H34ClN3O4
Número MDL MFCD00941500
Cantidad 10 mg
Índice Merck 14,1960
Sinónimo celiprolol hydrochloride, celiprolol hcl, selectrol, selecor, selectol tn, celectol, ccris 1095, celiprolol hydrochloride usan, celiprolol clorhidrato spanish, celiprolol hydrochlorid german
Información de solubilidad Soluble in ethanol, methanol and water
Clave InChI VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=C1)C(C)=O
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 415.96
PubChem CID 42373
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.95
Forma física Sólido cristalino