accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5436-83-9

CH3OHN

CAS RN 5436-83-9

IUPAC Nombre: N-benzyl-4-methylbenzamide
Sinónimos: N-benzyl-4-methylbenzamide
Peso molecular (g/mol): 225.29
Fórmula molecular: C15H15NO
InChi Key: QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados