accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 41421-27-6

NNHNNClCl

CAS RN 41421-27-6

IUPAC Nombre: 5-(3,4-dichlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Sinónimos: 5-(3,4-dichlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Peso molecular (g/mol): 215.04
Fórmula molecular: C7H4Cl2N4
InChi Key: SPKVZXBNWCKHGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C1=NNN=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados