Learn More
5-(3,4-Diclorofenil)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11328376 250 mg 250 miligramos
11318376 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11328376
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15643.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41421-27-6
Fórmula molecular C7H4Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 215.037
Número MDL MFCD01075710
Clave InChI SPKVZXBNWCKHGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3,4-dichlorophenyl-1h-tetrazole, maybridge1_003760, 5-3,4-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, acmc-1an5d, 5-chloro-4-chlorophenyltetrazole, 5-3,4-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3,4-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-3,4-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3,4-dichlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 2808662
Nombre IUPAC 5-(3,4-diclorofenil)-2H-tetrazol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=NNN=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%