accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3OCH3NNCH3H3C

CAS RN 333-41-5

IUPAC Nombre: O,O-diethyl O-6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidin-4-yl phosphorothioate
Sinónimos: diazinon caswell no. 342 nucidol dazzel kleen-dok basudin 10 G dimpylate drawizon exodin disonex
Peso molecular (g/mol): 304.34
Fórmula molecular: C12H21N2O3PS
InChi Key: FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(C)=NC(=N1)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
  • (4)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)