Learn More
Diazinón 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310654 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310654 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010334ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon
CAS 333-41-5
Nombres de analitos o componentes Diazinon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H21 N2 O3 P S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diazinon, Dimpylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
Nombre IUPAC dietoxi-(6-metil-2-propan-2-ilpirimidin-4-il)oxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 304.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.101 g/mol