Learn More
Diazinón, Fluka™
Código de producto. 16262912 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16262912 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16262912 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R1632100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon
Envase Frasco de vidrio
CAS 333-41-5
Color Incolora
Punto de ebullición Decomposes below the boiling point.
Sinónimo O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 304.3
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico