Learn More
Diazinón, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12919154 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
12919154 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 12919154 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1175
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Diazinón333-41-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 333-41-5, 67-64-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 622
Fórmula molecular C12H21N2O3PS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=NC(=C1)C)C(C)C
Nombre IUPAC dietoxi-(6-metil-2-propan-2-ilpirimidina-4-il)oxi-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 304.345
PubChem CID 3017
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34682
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diazinon
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, diazinon
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio