Learn More
Diazinón, TRC
Código de producto. 30361018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30361018 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41688010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon
CAS 333-41-5
Fórmula molecular C12 H21 N2 O3 P S
Cantidad 10 g
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) ester (8CI), Antigal, Bassadinon, Basudin, Basudin 10G, Basudin 5G, Basudin 600 EW, Basudin S, Bazanon, Ciazinon, Compass, Compass (insecticide), Cooper's Flystrike Powder, Dacutox, Dassitox, Dazzel, Delzinon, Dew 600EW, Diazinon, Diazinon 4E, Diazinon AG 500, Diazinon G, Dicid, Diethyl 2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl phosphorothionate, Diethyl 2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidyl thionophosphate, Dimpylat, Dimpylate, Disonex, Dizictol, Dizinil, Drawizon, ENT 19,507, ENT 19507, Evict, Exodin, Flytrol, G 24480, G 301, Galesan, Garden Tox, Hi-Yield Imported Fire Ant Killer, KFM Blowfly Dressing, Kleen-Dok, Knox Out 2FM, Knox-out, Meodinon, NSC 8938, Nasr-Cidol, Neocidol, Neocidol (oil), O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidyl) thionophosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidyl) thiophosphate, Oleodiazinon, Optimizer, Ortho Diazinon Ultra, Sarolex, Spectracide, Spectracide 25EC, Terminator, Topclip 40, Topclip Blue, Topclip Blue Shield
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
Nombre IUPAC dietoxi-(6-metil-2-propan-2-ilpirimidin-4-il)oxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 304.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.101