accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 261951-67-1

CH3NH2F

CAS RN 261951-67-1

IUPAC Nombre: 1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 139.17
Fórmula molecular: C8H10FN
InChi Key: XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(CN)C=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados