accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3OOISOONOHNNCH3NOH3CN

CAS RN 144550-36-7

IUPAC Nombre: sodium [5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]({[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]imino})-λ⁶-sulfanoylolate
Sinónimos: sodium [5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]({[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]imino})-λ⁶-sulfanoylolate
Peso molecular (g/mol): 529.24
Fórmula molecular: C14H13IN5NaO6S
InChi Key: XFWOTCACTPMVSB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].COC(=O)C1=CC=C(I)C=C1S([O-])(=O)=NC(=O)NC1=NC(C)=NC(OC)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)