Learn More
Yodosulfurón-metil sodio 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30313677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30313677 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30313677 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14343500AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodosulfuron-methyl sodium
CAS 144550-36-7
Nombres de analitos o componentes Iodosulfuron-methyl sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 I N5 O6 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Nombre IUPAC sodio;(5-yodo-2-metoxicarbonilfenil)sulfonil-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoil]azanida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 529.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.9529 g/mol