Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodosulfuron-methyl-sodium |
| CAS | 144550-36-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.76 g/cm3 |
| Color | Beige a incoloro |
| Punto de fusión | 152°C |
| Sinónimo | Methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl]benzoate sodium salt |
| Peso molecular (g/mol) | 529.24 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Herbicidas |