Learn More
Éster metílico de yodosulfurón sódico (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodosulfuron-methyl sodium |
| CAS | 144550-36-7 |
| Fórmula molecular | C14 H13 I N5 O6 S . Na |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Iodosulfuron-methyl-Na, Sodium 4-iodo-2-methyl-6-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2 |
| Nombre IUPAC | sodio;(5-yodo-2-metoxicarbonilfenil)sulfonil-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoil]azanida |
| Peso molecular (g/mol) | 529.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.9529 |