Learn More
Yodosulfurón-metil-sodio en acetona 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12979823 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12979823 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12979823 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P829440
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodosulfuron-methyl-sodium
Envase Ampolla(s)
CAS 144550-36-7
Fórmula molecular C14H13IN5NaO6S
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1090
Clave InChI JUJFQMPKBJPSFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=C(C=CC(=C2)I)C(=O)OC.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;(5-yodo-2-metoxicarbonilfenil)sulfonil-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoil]azanida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 529.241
PubChem CID 16760189
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81741
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Iodosulfuron-methyl-sodium 100ug/ml in acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .