accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2NNH2NN(E/Z)

CAS RN 136-40-3

IUPAC Nombre: hydrogen 3-(2-phenyldiazen-1-yl)pyridine-2,6-diamine chloride
Sinónimos: hydrogen phenazopyridine chloride
Peso molecular (g/mol): 249.7
Fórmula molecular: C11H12ClN5
InChi Key: QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC1=CC=C(N=NC2=CC=CC=C2)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)