Learn More
Phenazopyridine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458546
Marca: Medchem Express HYB0985
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Phenazopyridine hydrochloride is a chemical, which has a local analgesic effect, often used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
Phenazopyridine hydrochloride is a chemical, which has a local analgesic effect, often used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazopyridine hydrochloride
CAS 136-40-3
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12ClN5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (100.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(N)=CC=C1/N=N/C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 249.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation