Learn More
Clorhidrato de fenazopiridina, LoGiCal
Código de producto. 30463906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463906 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463906 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1149.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazopyridine Hydrochloride
CAS 136-40-3
Nombres de analitos o componentes Phenazopyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Pyridinediamine, 3-(2-phenyldiazenyl)-, hydrochloride (1:1), 2,6-Pyridinediamine, 3-(phenylazo)-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2,6-diamino-3-(phenylazo)-, monohydrochloride (8CI), 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine hydrochloride, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine monohydrochloride, Azodyne, Bisteril, Diridone, Mallophene, NC 150, Phenazodine, Phenazopyridine hydrochloride, Phenazopyridinium chloride, Phenylazo tablets, Pirid, Pyridacil, Pyridiate, Pyridium, Pyripyridium, Sedural, Uridinal, Urisept, Urodine, W 1655, beta-Phenylazo-alpha,alpha'-diaminopyridine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1
Nombre IUPAC 3-[(E)-fenildiazenil]piridina-2,6-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 249.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0781 g/mol