Learn More
Clorhidrato de fenazopiridina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de fenazopiridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenazopyridine Hydrochloride |
| CAS | 136-40-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenazopyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 N5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,6-Pyridinediamine, 3-(2-phenyldiazenyl)-, hydrochloride (1:1), 2,6-Pyridinediamine, 3-(phenylazo)-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2,6-diamino-3-(phenylazo)-, monohydrochloride (8CI), 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine hydrochloride, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine monohydrochloride, Azodyne, Bisteril, Diridone, Mallophene, NC 150, Phenazodine, Phenazopyridine hydrochloride, Phenazopyridinium chloride, Phenylazo tablets, Pirid, Pyridacil, Pyridiate, Pyridium, Pyripyridium, Sedural, Uridinal, Urisept, Urodine, W 1655, beta-Phenylazo-alpha,alpha'-diaminopyridine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+; |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(E)-fenildiazenil]piridina-2,6-diamina;clorhidrato |
| Mostrar más |