Learn More
Clorhidrato de 3-fenilazo-2,6-diaminopiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494947 5 g 5 g
11484947 1 g 1 g
11404957 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21886.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-40-3 | C11H12ClN5 | 249.702 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-40-3
Fórmula molecular C11H12ClN5
Peso molecular (g/mol) 249.702
Número MDL MFCD00035347
Clave InChI QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenazopyridine hydrochloride, phenazopyridine hcl, urodine, pyridium, pyripyridium, bisteril, diridone, mallophene, phenazodine, pyrazodine
PubChem CID 8691
ChEBI CHEBI:71419
Nombre IUPAC 3-fenildiazenilpiridina-2,6-diamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(N=C(C=C2)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza ≥98%