Learn More
Cloruro de fenazopiridina, TRC
Código de producto. 30136917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136917 100 mg 100 miligramos
30132669 1 g 1 g
30011012 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP313750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-40-3
Fórmula molecular C11 H11 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 249.7
Sinónimo 2,6-Pyridinediamine, 3-(2-phenyldiazenyl)-, hydrochloride (1:1), 2,6-Pyridinediamine, 3-(phenylazo)-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2,6-diamino-3-(phenylazo)-, monohydrochloride (8CI), 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine hydrochloride, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine monohydrochloride, Azodyne, Bisteril, Diridone, Mallophene, NC 150, Phenazodine, Phenazopyridine hydrochloride, Phenazopyridinium chloride, Phenylazo tablets, Pirid, Pyridacil, Pyridiate, Pyridium, Pyripyridium, Sedural, Uridinal, Urisept, Urodine, W 1655, β-Phenylazo-α,α'-diaminopyridine hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[(E)-fenildiazenilo]piridina-2,6-diamina; Cloruro
SMILES Cl.Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazopyridine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0781