Learn More
Clorhidrato de fenazopiridina, 99 %, patrón analítico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11936421 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11936421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441921000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazopyridine hydrochloride
CAS 136-40-3
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to max. 101.5% min
Fórmula molecular C11H11N5·ClH
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,7324
Sinónimo phenazopyridine hydrochloride, phenazopyridine hcl, urodine, pyridium, pyripyridium, bisteril, diridone, mallophene, phenazodine, pyrazodine
Clave InChI QQBPIHBUCMDKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(N=C(C=C2)N)N.Cl
Nombre IUPAC 3-fenildiazenilpiridina-2,6-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 249.7
PubChem CID 8691
ChEBI CHEBI:71419
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenazopyridine hydrochloride, analytical standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.