CAS RN 115311-41-6
CAS RN 115311-41-6
IUPAC Name:
2-(pyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
2-(pyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
206.22
Fórmula molecular:
C9H6N2O2S
InChi Key:
KJHHLEKGRGFSQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=CC=N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-(2-piridil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 115311-41-6 Fórmula molecular: C9H6N2O2S Peso molecular (g/mol): 206.219 Número MDL: MFCD07375352 Clave InChI: KJHHLEKGRGFSQH-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid,4-thiazolecarboxylicacid, 2-2-pyridinyl,2-2-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid,2-2-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid,2-2-pyridinyl thiazole-4-carboxylic acid,2-pyridin-2-yl thiazole-4-carboxylic acid,4-thiazolecarboxylic acid, 2-2-pyridinyl,acmc-20ml6t,2-2-pyridinyl-4-thiazolylcarboxylic acid,2-2-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid PubChem CID: 15623090 Nombre IUPAC: 2-piridin-2-il-1,3-tiazol-4-ácido carboxílico SMILES: C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O