CAS RN 1124381-43-6
CAS RN 1124381-43-6
IUPAC Name:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ MSC 2032964A
Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable
2