man

Test

CAS RN 1092461-29-4

CH3OFNH2F

CAS RN 1092461-29-4

IUPAC Name: 1-(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 187.19
Fórmula molecular: C9H11F2NO
InChi Key: GIDMHGPRTGIRRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=C(F)C(CN)=C(F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados