CAS RN 1073353-78-2
CAS RN 1073353-78-2
IUPAC Name:
2,3-dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Sinónimos:
2,3-dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol):
273.95
Fórmula molecular:
C11H14BCl2NO2
InChi Key:
LRQNNFMOVWWIHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster de pinacol de ácido 2,3-dicloropiridina-4-borónico, 95 %
CAS: 1073353-78-2 Fórmula molecular: C11H14BCl2NO2 Peso molecular (g/mol): 273.95 Número MDL: MFCD06798257 Clave InChI: LRQNNFMOVWWIHA-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine,2,3-dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester,pyridine, 2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl,abbypharma ap-13-5531,2,3-dichloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester,2,3-dichloropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester,2,3-dichloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine PubChem CID: 44755158 Nombre IUPAC: 2,3-dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1