accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 103213-31-6

(S)OHHOHNOOOII

CAS RN 103213-31-6

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 655.23
Fórmula molecular: C24H19I2NO5
InChi Key: IKNWCIROCRMKAY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)