Learn More
N-Fmoc-3,5-diyodo-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-3,5-diiodo-L-tyrosine |
| Color | Blanco |
| Beilstein | 9022736 |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.22 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |