Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200μl
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Puntas transparentes
- Formato: 96 pocillos
- Construcción de propileno
- Con certificación de material libre de RNasa y DNasa
- Apirógenas
- Filtros resistentes a aerosoles
- Estéril
- Compatibilidad: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con cabezal MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con cabezal HV96/cabezal CAS-4200-1canal-20-150 μl/s
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Para utilizar con (aplicación) | Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Mostrar más |