Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200μl
Código de producto. 12756769 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de punta:
Automatización, Round
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 12756769
Marca: Axygen™ ZTF200RS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas transparentes esterilizables en autoclave; gradillas codificadas por colores.
  • Puntas transparentes
  • Formato: 96 pocillos
  • Construcción de propileno
  • Con certificación de material libre de RNasa y DNasa
  • Apirógenas
  • Filtros resistentes a aerosoles
  • Estéril
  • Compatibilidad: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con cabezal MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con cabezal HV96/cabezal CAS-4200-1canal-20-150 μl/s
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad No ANSI
Para utilizar con (aplicación) Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización, Round
Envase Gradilla no SBS
Cantidad 50 gradillas/caja
Para utilizar con (equipo) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Línea de productos ZymarkTM
Material Polietileno