Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μl
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Formato de punta: 96 puntas y 384 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 25 μl a 200 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
- Formato de gradilla: No ANSI (96) y ANSI/SLA (384)
- Material de rack: Polipropileno
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Gris |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Recuperación máxima, ronda, Round |
| Envase | Gradilla no SBS |
| Mostrar más |