Learn More
Descripción
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human MCF-7 whole cell, human A549 whole cell, human Hela whole cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZP3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide |
| génica | ZP3 |
| N.º de referencia del gen | P21754 |
| Alias de gen | Processed zona pellucida sperm-binding protein 3; Sperm receptor; zona pellucida C; zona pellucida C protein; zona pellucida glycoprotein 3; zona pellucida glycoprotein 3 (sperm receptor); zona pellucida glycoprotein 3 preproprotein; zona pellucida glycoprotein 3A (sperm receptor); zona pellucida glycoprotein 3B; zona pellucida glycoprotein ZP3; zona pellucida glycoprotein ZP3B; zona pellucida protein C; Zona pellucida sperm-binding protein 3; Zp3; Zp-3; ZP3A; ZP3A/ZP3B; ZP3B; Zp-3B; ZPC |
| Símbolos de los genes | ZP3 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
