Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclona
Código de producto. p-7219039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17221302 1 g 1 g
17231302 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17221302
Marca: Thermo Scientific™ 467230010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclona
CAS 43200-80-2
Cantidad 1 g
Solubilidad Soluble en acetona, cloroformo, DMSO
Índice Merck 10245
Punto de fusión 173°C a 175°C
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,81
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro