Descripción
- Muestra representativa de las capas del contenedor.
- Aluminio, anodizado
- Punta PA
- Peso reducido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de zona Spiralus |
| Material | Aluminio anodizado, PA |
| Incluye | 8 aberturas |
| Capacidad (imperial) | 37,19 oz |
| Capacidad (métrico) | 1100 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Spiralus es especialmente adecuado para el muestreo de productos a granel de grano grueso, semillas y pellets en lugares como montones de suelo, almacenes, camiones, vagones de mercancías de ferrocarril |
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Longitud (métrico) | 200 cm |