missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zoliflodacin, MedChemExpress

Código de producto. 16489917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489917 5 mg 5 miligramos
16493586 25 mg 25 miligramos
16453467 50 mg 50 miligramos
16447416 100 mg 100 miligramos
16407448 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489917

Marca: Medchem Express HY17647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Zoliflodacin (ETX0914;AZD0914) is a novel spiropyrimidinetrione bacterial DNA gyrase/topoisomerase inhibitor. Zoliflodacin has potent in vitro antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative organisms, including S. aureus with the MIC90 of 0.25 μg/mL.

Zoliflodacin (ETX0914

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zoliflodacin
Forma física Powder
CAS 1620458-09-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN5O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ETX0914 AZD0914
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (287.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C12[C@]([C@H](C)O[C@H](C)C3)([H])N3C4=C(C=C5C(ON=C5N6C(OC[C@@H]6C)=O)=C4F)C2)=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 487.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.