Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zolder XD
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- GripForce™ Duo/HRO
- Nobuck engrasado
- Suela resistente al calor
Especificaciones
Especificaciones
| Diseñar | Zolder XD |
| Material | Nobuck engrasado |
| Tamaño | 43 |