Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Código de producto. p-200096683
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16458406 100 mg 100 miligramos
16444437 50 mg 50 miligramos
16428568 10 mg 10 miligramos
16411038 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16458406
Marca: Medchem Express HYB0655
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22Ca0.5NO4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SQ26991
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 448.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.58
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration