missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNRF1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15887443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15887443 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15887443 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA569035

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

E3 ubiquitin-protein ligase that mediates the ubiquitination of AKT1 and GLUL, thereby playing a role in neuron cells differentiation. Plays a role in the establishment and maintenance of neuronal transmission and plasticity. Regulates Schwann cells differentiation by mediating ubiquitination of GLUL. Promotes neurodegeneration by mediating 'Lys-48'-linked polyubiquitination and subsequent degradation of AKT1 in axons: degradation of AKT1 prevents AKT1-mediated phosphorylation of GSK3B, leading to GSK3B activation and phosphorylation of DPYSL2/CRMP2 followed by destabilization of microtubule assembly in axons (Probable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNRF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNRF1
N.º de referencia del gen Q8ND25
Alias de gen B830022L21Rik; E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF1; MGC101991; nerve injury gene 283; nerve injury-induced gene 283 protein; Nin283; peripheral nerve injury protein nin283; ring finger protein 42; RING-type E3 ubiquitin transferase ZNRF1; Rnf42; zgc:77896; zinc and ring finger 1; zinc and ring finger 1, E3 ubiquitin protein ligase; zinc and ring finger protein 1; zinc ring finger protein 1; zinc/RING finger protein 1; ZNRF1; Zrfp1
Símbolos de los genes ZNRF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNRF1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.