Learn More
ZNHIT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15556431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15556431 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15556431 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA539557
Rabbit Polyclonal Antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNHIT6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ZNHIT6
N.º de referencia del gen Q9NWK9, Q3UFB2
Alias de gen BCD1, C1orf181
Símbolos de los genes ZNHIT6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human CA181
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 229937, 54680
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG