missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF96 Monoclonal Antibody (3E4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15528922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15528922 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15528922 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA520827

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MASTWAIQAH MDQDEPLEVK IEEEKYTTRQ DWDLRKNNTH SREVFRQYFR QFCYQETSGP REALSRLREL CHQWLRPETH TKEQILELLV LEQFLTILPE ELQAWVQEQH PESGEEVVTV LEDLERELDE PGEQVSVHTG EQEMFLQETV RLRKEGEPSM SLQSMKAQPK YESPELESQQ EQVLDVETGN EYGNLKQEVS EEMEPHGKTS SKFENDMSKS ARCGETREPE EITEEPSACS REDKQPTCDE NGVSLTENSD HTEHQRICPG EESYGCDDCG KAFSQHSHLI EHQRIHTGDR PYKCEECGKA FRGRTVLIRH KIIHTGEKPY KCNECGKAFG RWSALNQHQR LHTGEKHYHC NDCGKAFSQK AGLFHHIKIH TRDKPYQCTQ CNKSFSRRSI LTQHQGVHTG AKPYECNECG KAFVYNSSLV SHQEIHHKEK CYQCKECGKS FSQSGLIQHQ RIHTGEKPYK CDVCEKAFIQ RTSLTEHQRI HTGERPYKCD KCGKAFTQRS VLTEHQRIEC GNAFRGITSL IQHQRIHTGE KPYQCDECGK AFRQRKKTSY KEILLKNHSE PQAGVNLLLS SLIPEWQSCF RRDL.

May be involved in transcriptional regulation. Classified as a zinc finger protein expressed in the corpus luteum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF96
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3E4
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ZSCAN12
N.º de referencia del gen O43309
Alias de gen 2510038J07Rik; dJ29K1.2; DM9; FPM315; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger and SCAN domain-containing protein 12; mKIAA0426; Zfp96; Zfp-96; zinc finger and SCAN domain containing 12; zinc finger and SCAN domain containing 23; zinc finger and SCAN domain-containing protein 12; zinc finger protein 305; zinc finger protein 323; zinc finger protein 96; ZNF29K1; ZNF305; ZNF323; ZNF96; Zscan12; ZSCAN23
Símbolos de los genes ZSCAN12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZSCAN12 (AAH41661, 1 a.a. ~ 604 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9753
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.