missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF846 Antibody (PCRP-ZNF846-1E12), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20736AF647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF846 Monoclonal antibody specifically detects ZNF846 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ZNF846 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| zinc finger protein 846 | |
| Recombinant full-length human ZNF846 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCRP-ZNF846-1E12 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 162993 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido