missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF750 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15544362
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15544362 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15544362

Marca: Invitrogen™ PA540743

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: NRKHVEFESP IPEAKDSSKA GQRDTEGSKM SPRAGSAATG SPGRPSPTDF Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.

Zinc finger protein 750 is a new candidate transcription factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF750
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNF750
N.º de referencia del gen Q32MQ0
Alias de gen A030007D23Rik; protein ZNF750; Zfp750; Zinc finger protein 750; Znf750
Símbolos de los genes ZNF750
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF750.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79755
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.