missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF703 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15742861 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15742861 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15742861

Marca: Invitrogen™ PA554932

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PYSKGSGGGD SRKDSGSSSV SSTSSSSSSS PGDKAGFRVP SAACPPFPPH GAPVSASSSS S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 92%.

ZNF703 belongs to the Elbow/Noc family. ZNF703 contains 1 C2H2-type zinc finger. ZNF703 may function as a transcriptional repressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF703
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Znf703
N.º de referencia del gen Q9H7S9
Alias de gen 1110032O19Rik; AI430822; AL022941; cb514; Csmn1; End2; ES neuronal differentiation 2; fc45d06; fk28e09; NH11; nlz; nlz1; nocA related zinc finger 1; nocA-like zinc finger protein 1; nocA-like Zn-finger protein; nocA-related zinc finger protein 1; noz1; si:dkey-158j20.1; wu:fc45d06; wu:fk28e09; Zeppo1; Zfp703; zgc:111927; Zinc finger elbow-related proline domain protein 1; zinc finger protein 703; zinc finger protein Noz1; ZNF503L; Znf703; Zpo1
Símbolos de los genes Znf703
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF703. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93939).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.