missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF69 Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
ZNF69 Monoclonal antibody specifically detects ZNF69 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF69 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3C6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | ZNF69 |
| N.º de referencia del gen | Q9UC07 |
| Alias de gen | Cos5; hZNF3; zinc finger protein 69; ZNF3; ZNF69 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?