missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF671 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210069 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16890935 20 μL 20 microlitros
16880935 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16890935

Marca: Proteintech 213291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF671 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 10 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF671 may be involved in transcriptional regulation.

Especificaciones

Antígeno ZNF671
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.71 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF671
N.º de referencia del gen Q8TAW3
Alias de gen zinc finger protein 671, ZNF671
Símbolos de los genes ZNF671
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF671 Fusion Protein Ag15319
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.