Learn More
ZNF671 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16880935 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16880935 150 μL 150 microlitros
16890935 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16880935
Marca: Proteintech 213291AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF671 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 10 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF671 may be involved in transcriptional regulation.
Specifications
Antígeno ZNF671
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.71 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF671
N.º de referencia del gen Q8TAW3
Alias de gen zinc finger protein 671, ZNF671
Símbolos de los genes ZNF671
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF671 Fusion Protein Ag15319
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG