Learn More
ZNF658 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210724 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823325 20 μL 20 microlitros
16813325 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16823325
Marca: Proteintech 248231AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno ZNF658
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF658
N.º de referencia del gen Q5TYW1
Alias de gen zinc finger protein 658, ZNF658
Símbolos de los genes Znf658
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF658 Fusion Protein Ag20508
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102553026, 26149
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG