missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF654 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17159663
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17159663 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17159663

Marca: Invitrogen™ PA5111748

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: CQRQFEDSQH FIDHLNRHSY PNVYFCLHFN CNESFKLPFQ LAQHTKSHRT FQAQCSFPEC HELFEDLPLL YEHEA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

Zinc finger protein 654 (ZNF654) may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF654
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF654
N.º de referencia del gen Q8IZM8
Alias de gen 1600021C16Rik; 1810008K20Rik; melanoma-associated antigen; Zfp654; Zinc finger protein 654; Znf654
Símbolos de los genes ZNF654
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human ZNF654. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108695).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55279
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.