Learn More
ZNF600 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16829584 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829584 150 μL 150 microlitros
16839584 20 μL 20 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16829584
Marke: Proteintech 201001AP150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to ZNF600.
Consisting of around 63million baseswith over 1,400 genes,chromosome 19 makes up over 2% of human genomic DNA. Chromosome 19 includes a diversity of interesting genes and isrecognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. It isthe genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members including the killercell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAMand PSG family, and Fcalpha receptors. Key genesfor eye color and haircolor also map to chromosome 19. Peutz-Jegherssyndrome,spinocerebellar ataxia type 6, the stroke disorder CADASIL, hypercholesterolemia and Insulin-dependent diabetes have been linked to chromosome 19. Translocations with chromosome 19 and chromosome 14 can be seen in some lymphoproliferative disorders and typicallyinvolve the proto-oncogene Bcl-3.
Spezifikation
Antígeno ZNF600
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF600
N.º de referencia del gen Q6ZNG1
Alias de gen KR ZNF1, zinc finger protein 600, ZNF600
Símbolos de los genes Zfp600, ZNF600
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 162966, 667666
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.