missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF565 Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals H00147929-B01P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF565 Polyclonal antibody specifically detects ZNF565 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| ZNF565 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 | |
| AAH68453.1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 147929 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| FLJ36991, zinc finger protein 565 | |
| ZNF565 (AAH68453.1, 1 a.a. - 499 a.a.) full-length human protein. MAQGLVTFRDVAIEFSLEEWKCLEPAQRDLYREVTLENFGHLASLGLSISKPDVVSLLEQGKEPWMIANDVTGPWCPDLESRCEKFLQKDIFEIGAFNWEIMESLKCSDLEGSDFRADWECEGQFERQVNEECYFKQVNVTYGHMPVFQHHTSHTVRQSRETGEKLMECHECGKAFSRGSHLIQHQKTHTGEKPFGCKECGKAFSRASHLVQHQRIHTGEKPYDCKDCGKAFGRTSELILHQRLHTGVKPYECKECGKTFRQHSQLILHQRTHTGEKPYVCKDCGKAFIRGSQLTVHRRIHTGARPYECKECGKAFRQHSQLTVHQRIHTGEKPYECKECGKGFIHSSEVTRHQRIHSGEKPYECKECGKAFRQHAQLTRHQRVHTGDRPYECKDCGKAFSRSSYLIQHQRIHTGDKPYECKECGKAFIRVSQLTHHQRIHTCEKPYECRECGMAFIRSSQLTEHQRIHPGIKPYECRECGQAFILGSQLIEHYRIHTG | |
| 0.05 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido